Learn More
SCAT Boîte pour Politainer (poubelle pliable)
Code produit. 10398719 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10398719
Marque: SCAT 107336
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Carton extérieur pour le SCAT Politainer - également connu sous le nom de boîtes pliantes.
Les conteneurs S.C.A.T. Politainer sont parfaits pour ne pas renoncer à un stockage sécurisé, même dans des espaces limités
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 20 L
Couleur Blanc (translucide)
Dimensions (L x l x H) 306 x 290 x 290 mm
À utiliser avec (application) Système d’élimination des déchets
À utiliser avec (équipement) Politainer
Matériau Ondulé
Mouth Style Large
Type de produit Cubitainer