Learn More
JDM SCIENTIFIC Box Scientific Heliport Plus Heated
Code produit. 16894453
Encompass_Preferred
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes standard de 1 à 50 ml
ATTENTION: US power plug - separate EU adapter required (not included)
Code produit. 16894453
Marque: JDM SCIENTIFIC 130071000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
ATTENTION: US power plug - separate EU adapter required (not included)
High capacity sample thawing station
  • High capacity sample thawing station
  • Has the ability to turn on a heating module for large molecule compunds and carriers such as DMSO
ATTENTION: US power plug - separate EU adapter required (not included)
Spécification
Type Thawing Unit
À utiliser avec (équipement) Tubes standard de 1 à 50 ml
Tension 220 V
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.