Learn More
JDM SCIENTIFIC Box Scientific Heliport
Code produit. 16884453
Encompass_Preferred
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
11 microplaques et la plupart des tubes standard
ATTENTION: US power plug - separate EU adapter required (not included)
Code produit. 16884453
Marque: JDM SCIENTIFIC 130070000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
ATTENTION: US power plug - separate EU adapter required (not included)
Expanded thawing surface for large sample arrays
  • Thaws frozen samples in a fraction of the time using only ambient air
  • Accommodates 11 microplates and most standard tubes.
ATTENTION: US power plug - separate EU adapter required (not included)
Spécification
Type Thawing Unit
À utiliser avec (équipement) 11 microplaques et la plupart des tubes standard
Hauteur (métrique) 13 cm
Longueur (métrique) 76.5 cm
Largeur (métrique) 19 cm
Alimentation électrique 12 VDC/1.4 A
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.