Learn More
JDM SCIENTIFIC Box Scientific Station One
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 microplaques et la plupart des tubes standard
Description
- Thaws frozen samples in a fraction of the time using only ambient air
- Accommodates 2 microplates and most standard tubes
Spécification
Spécification
| Type | Thawing Unit |
| À utiliser avec (équipement) | 2 microplaques et la plupart des tubes standard |
| Hauteur (métrique) | 25.5 cm |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (métrique) | 15.5 cm |
| Alimentation électrique | 12 VDC/300 mA |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.