Learn More
Scotch™ Ruban adhésif pour boîte 311+
Click to view available options
Dimensions (LxW):
66 m x 48 mm
990 m x 48 mm
Conditionnement:
6 rouleaux
Description
- Ruban d’emballage industriel haute performance conçu pour les températures froides et humides
- Adhère aux boîtes en carton ondulé hautement recyclées
- Bonne performance sur de vastes plages de températures
- Application rapide et facile à la main, à l’aide de distributeurs manuels ou à l’aide de scelleuses de boîtes 3M-Matic™
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Acrylique sensible à la pression |
| Couleur | Transparent |
| Format | de dia. int. |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Ruban adhésif pour boîte |
| Dimensions (LxW) | 990 m x 48 mm |
| Longueur (impériale) | 3248 pi |
| Longueur (métrique) | 990 m |
| Largeur (impériale) | 1,88 in |
| Largeur (métrique) | 48 mm |