Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP1 GC
Code produit. 15258633
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique):
0,22 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15258633
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 054068
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à l’analyse de routine Les colonnes capillaires GC BP1 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase apolaire industrielles normalisées.
  • Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Type Colonne GC BP1
À utiliser avec (application) Analyse des amines, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines
Plage de températures -60°C à +340/360°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Matériau 100 % diméthyl polysiloxane
Matériau de remplissage BP1