Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP1 GC
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines.Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
- Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
- Bleeding faible
- Apolaire
- Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Spécification
| Température max. | 320/340°C |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |