Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP1 GC
Code produit. 10422171
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10422171
Marque: Trajan™ 054053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines. Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines.Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
  • Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Température max. 340/360°C
Type de fonctionnalité / d’interaction Interaction de van der Waals
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
Phase stationnaire 100 % diméthylpolysiloxane
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Analyse des hydrocarbures, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines
Plage de températures -60°C à +340/360°C
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 25 m
Matériau de remplissage Forte™ BP1
Polarité Apolaire
Revêtement Silice fondue