Learn More
Trajan™ Colonne capillaire BPX35 GC
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonne mi-polaire
- Idéales pour une analyse de confirmation
- Haute température
- Bleeding faible
- Idéale pour les stupéfiants, produits pharmaceutiques, HAP, pesticides et herbicides
Spécification
Spécification
| Température max. | 330/360°C |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques |
| Diamètre (métrique) interne | 0,1 mm |
| Phase stationnaire | 35 % phényl polysilphénylène siloxane |
| Type d’USP | G28, G32, G42 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des drogues, Analyse environnementale, Analyse des pesticides et herbicides, Stupéfiants, Analyse pharmaceutique, Hydrocarbures aromatiques polynucléaires |
| Plage de températures | 10°C à 330/360°C |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Matériau de remplissage | Forte™ BPX35/BPX608 |
| Afficher plus |