Learn More
SGE™ Colonnes capillaires BPX5
Code produit. 16672612
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
25 m
30 m
Plage de températures:
-40°C à +360/370°C
-60°C à +320/340°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16672612
Marque: SGE™ 054186
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes haute performance de purge ultra-faible
  • Non polaire ; plage de températures étendue
  • Composée de (5 %)-phényl (équiv.) polysilphénylène-siloxane
  • Les colonnes de dia. int. 0,25 mm sont adaptées aux méthodes 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250, et 8270B de l’EPA américaine.
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire 5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane
À utiliser avec (application) Analyse des amines, Analyse des solvants, Phénols, Amines, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides
Granulométrie 0,5 μm
Plage de températures -60°C à +320/340°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 25 m
Polarité Apolaire