Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Code produit. 10055400
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
6 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10055400
Marque: Trajan™ 054129
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
  • Bleeding très faible
  • Haute température
  • Apolaire
  • Idéal pour GCMS
  • Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Température max. 370°C
Type de fonctionnalité / d’interaction Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire 5 % phényl polysilphénylène siloxane
Type d’USP G27, G36, G41
À utiliser avec (application) Analyse des amines, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines
Plage de températures -40°C à +360/370°C
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 50 m
Matériau de remplissage BPX5
Polarité Apolaire
Revêtement Silice fondue