Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
6 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bleeding très faible
- Haute température
- Apolaire
- Idéal pour GCMS
- Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Spécification
| Température max. | 370°C |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | 5 % phényl polysilphénylène siloxane |
| Type d’USP | G27, G36, G41 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des amines, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS |
| Plage de températures | -40°C à +360/370°C |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 6 m |
| Matériau de remplissage | BPX5 |
| Afficher plus |