Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonne capillaire BPX90 GC
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 90 % polysilphénylène-siloxane cyanopropyle
- Phase greffée unique
- Hautement polaire
- Thermiquement stable
- Plage de températures : 80 à 280°C
Spécification
Spécification
| Température max. | 260/280°C |
| Type | Colonne polaire BPX90 |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Cyanopropyl polysil phényl siloxane 90 % |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Polarité | Hautement polaire |