Learn More
Brady™ Ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 - option imprimante IP™ activée
Code produit. p-4375904
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1 in
Longueur (impériale):
984 ft
Largeur (impériale):
2,36 in
3,27 in
4,33 in
Conditionnement:
1 pièce
300m
Code produit. 11503035
Marque: Brady™ 066202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Spindle
Le ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 option Imprimante IP™ activée est un ruban haute densité avec une excellente résistance aux solvants, une résistance à la chaleur élevée et une résistance aux rayures exceptionnelles.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • La formulation de résine sans halogène série R6000 offre une excellente résistance au solvant, aux rayures et à la chaleur lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquetage approprié
  • Recommandés pour l’impression sur des étiquettes brillantes ou très lisses, telles qu’en polyester ultra-agressif B-483 et en polyester permanent B-423 de Brady™
  • Combinez les matériaux d’étiquetage Brady avec la série de rubans recommandée pour des performances de légende supérieures
Compliance
Compatibilité RoHS : Test réussi 2002/95/CE
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Noir
Finition Gloss
Format Label
Matériau Résine
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Thermal Transfer Printer Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Imprimantes IP300 et IP600
Comprend Axe
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 984 pi x 2,36 po
Dimensions (LxW) 299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 2,36 po)
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 299,92 m
Largeur (impériale) 2,36 in
Largeur (métrique) 6 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6000HF