Learn More
Brady™ Accessoires pour imprimante d’étiquettes BMP71
Click to view available options
Type de produit:
Batterie rechargeable
Mallette rigide
Étui souple
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires pour imprimante d’étiquettes BMP™71 de Brady™
- Étui d’imprimante conçu pour protéger votre imprimante contre les chocs et la poussière tout en facilitant la mobilité.
- La batterie de l’imprimante offre une longue durée de vie de la batterie : imprime jusqu’à 3900 1 x 2 po. étiquettes par charge, permet le fonctionnement de l’imprimante sans fil afin de pouvoir imprimer des étiquettes où vous en avez besoin, lorsque vous en avez besoin.
- Chargeur rapide BMP™71, charge la batterie en une heure.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Étui souple |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante d'étiquettes BMP™71 |
| Stérilité | Non stérile |
| Description | Étui de transport souple |
| Quantité | 1 pièce |