Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle laminé B-427 pour imprimante BMP71 en vrac
Code produit. 11781805
Click to view available options
Dimensions (LxW):
38,10 x 25,40 mm
63,50 x 25,40 mm
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11781805
Marque: Brady™ 114876
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquette blanche / translucide pour le marquage des fils et des câbles
  • Comporte une zone imprimable blanche avec une “queue” transparente qui s’enroule autour du marqueur
  • Résistant à l’abrasion, aux solvants, à l’eau, à l’huile et à la saleté
Applications :
Communications de données, électricité, laboratoire, soins de santé, étiquettes de câbles
Certifications
Homologué UL
Spécification
Certifications/Conformité Certifié UL conformément à la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200. Voir les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Les clients Brady doivent spécifier à l’achat s’ils nécessitent des étiquettes B427 certifiées UL. Brady sel
Description Étiquettes d’imprimante d’étiquettes BMP71 en vrac
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc, Translucide
Finition Mat
Matériau Vinyle laminé (B-427)
Type de produit Étiquettes en vrac
À utiliser avec (application) Câbles de communication, identification en laboratoire, pailles, identification de voix / données
À utiliser avec (équipement) Imprimante BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 2500/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1 x 1,5 in
Dimensions (métrique) 25,4 x 38,1 mm
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 25,40 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 38,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12,70 mm