Learn More
Brady™ Rouleau photoluminescent haute intensité BBP™ BradyGlo
Phosphorescent pour l’identification photoluminescente jusqu’à 10 heures
Marque: Brady™ 117924
Description
- Conçu pour le marquage directionnel et d’évacuation
- Idéal pour le marquage des dispositifs d’arrêt d’urgence, des extincteurs, des dispositifs de déclenchement d’alarme, des contrôles d’équipements à caractère vital
- Matériau : polyester phosphorescent
- Couleur : vert
- Longueur : 15,24m (50 pi) par rouleau
Compliance
Conforme aux exigences d’utilisation intérieure spécifiées dans les normes RS 6-1 et 6-1A de la loi locale de New York 26.
Spécification
| RS 6-1 et 6-1A de la législation locale new-yorkaise26 | |
| Sensible à la pression, Agressif | |
| Brillant | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| Pour le marquage d’évacuation et le marquage directionnel, le marquage de dispositifs d’arrêt d’urgence, les extincteurs, les dispositifs de déclenchement d’alarme, les contrôles d’équipements à caractère vital | |
| 95 unités Gardner | |
| 2 ans | |
| Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
| -40°C à +60°C | |
| 0,246 mm | |
| 50 ft. | |
| 4 in | |
| B30C-4000-526 |
| Rouleau photoluminescent BradyGlo pour imprimantes BBP3x | |
| Vert | |
| Ruban adhésif | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
| 1 | |
| 1 rouleau | |
| –40 à 140°F | |
| 0,0097 in | |
| 50 ft x 4 in (15,24 m x 10,16 cm) | |
| 15,24 m | |
| 10,16 cm |