Learn More
Brady™ Rouleau photoluminescent haute intensité BBP™ BradyGlo
Phosphorescent pour l’identification photoluminescente jusqu’à 10 heures
289.00€ - 725.00€
Spécification
Certifications/Conformité RS 6-1 et 6-1A de la législation locale new-yorkaise26
Couleur Vert
Matériau Polyester
À utiliser avec (application) Pour le marquage d’évacuation et le marquage directionnel, le marquage de dispositifs d’arrêt d’urgence, les extincteurs, les dispositifs de déclenchement d’alarme, les contrôles d’équipements à caractère vital
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
11736385
Afficher les documents
Brady™
117924
4 in
725.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
11746385
Afficher les documents
Brady™
117926
2,25 in
462.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
11756385
Afficher les documents
Brady™
117928
1,125 in
289.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conçu pour le marquage directionnel et d’évacuation
  • Idéal pour le marquage des dispositifs d’arrêt d’urgence, des extincteurs, des dispositifs de déclenchement d’alarme, des contrôles d’équipements à caractère vital
  • Matériau : polyester phosphorescent
  • Couleur : vert
  • Longueur : 15,24m (50 pi) par rouleau
Compliance
Conforme aux exigences d’utilisation intérieure spécifiées dans les normes RS 6-1 et 6-1A de la loi locale de New York 26.
Spécification
Spécification
RS 6-1 et 6-1A de la législation locale new-yorkaise26
Polyester
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
2 ans
–40 à 140°F
0,0097 in
15,24 m
Vert
Pour le marquage d’évacuation et le marquage directionnel, le marquage de dispositifs d’arrêt d’urgence, les extincteurs, les dispositifs de déclenchement d’alarme, les contrôles d’équipements à caractère vital
95 unités Gardner
1 rouleau
-40°C à +60°C
50 ft.