Learn More
Brady™ Rouleau photoluminescent haute intensité BBP™ BradyGlo
Phosphorescent pour l’identification photoluminescente jusqu’à 10 heures
Marque:  Brady™ 117926
Code produit. 11746385
  • 462.00€ / 1 pièces
Expédition estimée: 08-12-2026
Description
  • Conçu pour le marquage directionnel et d’évacuation
  • Idéal pour le marquage des dispositifs d’arrêt d’urgence, des extincteurs, des dispositifs de déclenchement d’alarme, des contrôles d’équipements à caractère vital
  • Matériau : polyester phosphorescent
  • Couleur : vert
  • Longueur : 15,24m (50 pi) par rouleau
Compliance
Conforme aux exigences d’utilisation intérieure spécifiées dans les normes RS 6-1 et 6-1A de la loi locale de New York 26.
Spécification
Spécification
RS 6-1 et 6-1A de la législation locale new-yorkaise26
Sensible à la pression, Agressif
Brillant
Polyester
Label Tape
Pour le marquage d’évacuation et le marquage directionnel, le marquage de dispositifs d’arrêt d’urgence, les extincteurs, les dispositifs de déclenchement d’alarme, les contrôles d’équipements à caractère vital
95 unités Gardner
2 ans
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
-40°C à +60°C
0,246 mm
50 ft.
2,25 in
B30C-2250-526
Rouleau photoluminescent BradyGlo pour imprimantes BBP3x
Vert
Ruban adhésif
Thermal Transfer
Non-sterile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1
1 rouleau
–40 à 140°F
0,0097 in
50 ft x 2,25 in (15,24 m x 5,72 cm)
15,24 m
5,72 cm