Learn More
Brady™ Ruban d’impression à usage intensif BBP™
Code produit. 13513310
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 13513310
Marque: Brady™ 118093
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les rubans d’impression de la série BBP™ Heavy-Duty B30 Drop & Click permettent de modifier la recharge du ruban en 5 secondes. Pas d’étalonnage, pas de filetage, pas de déchets, pas de tracas et l’encre est toujours dans la bonne direction !
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette.
  • Rubans d’impression “Drop & Click” pour des modifications rapides et faciles de la recharge. La formulation de résine sans halogène série R6000 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur.
  • Les rubans de la série R4300 offrent une forte résistance environnementale contre les salissures et les produits chimiques.
  • La formulation en résine série R4400 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur élevée lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquetage approprié.
  • Les rubans de la série R10000 sont basés sur une formulation en résine qui offre une image haute performance avec une forte résistance aux solvants et aux rayures.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer
Matériau Résine
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 200 ft
Largeur (impériale) 4.3 in
Longueur (métrique) 60,96 m
Largeur (métrique) 110 mm
Dimensions (L x l) 60 m x 110 mm
Stérilité Non stérile
Description Ruban d'impression noir à usage intensif pour imprimantes BBP3x
Format Ruban
Modèle B30-R6000
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,22 kg
À utiliser avec (application) Résistance aux solvants et aux rayures, sans halogène.
Quantité 1 pièce
Alternate Part Number B30-R6000HF