Learn More
Brady™ Rouleau en polyester hautes performances BBP™
Les rouleaux en polyester hautes performances BBP™ (B-569) présentent une faible teneur en halogénures et sont conçus pour le marquage des tuyaux en acier inox, en particulier dans les environnements difficiles.
Marque:  Brady™ 117988
Code produit. 11756445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    215.66€ / 1 pièces
    Économisez 33.34€
    13% de réduction
En stock
Description
  • Étiquettes en polyester ultralisses, durables avec adhésif acrylique sensible à la pression et permanent
  • Rouleau en polyester de qualité extérieure pouvant être imprimé par transfert thermique
  • Résistant aux produits chimiques, aux huiles et à l’eau
  • Permet aux imprimantes avec lame XY de couper des formes personnalisées ou plusieurs étiquettes dans un seul rouleau continu
Spécification
Spécification
Rouleau en polyester haute performance pour imprimantes BBP3x
Blanc
Ruban adhésif
Thermal Transfer
Non stérile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1
1 rouleau
–40 à 212°F
45 lb/po
0,076 mm
30,48 m
29 mm
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression
Brillant
Polyester
Label Tape
Conçu pour une utilisation sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles tels que l’industrie des pâtes et papiers
80 unités Gardner
3 à 5 ans
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
-40°C à +100°C
0,003 in
100 ft
1,12 in
B30C-1125-569-WT