Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape for B30 Printers
Durable, low-shrink Indoor/Outdoor Vinyl Tape with very aggressive adhesive.
118.54€ - 675.00€
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Compliance | RoHS 2002/95/EC |
| Description | Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers |
| Coating | None |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Code | Brand | Color | Width (English) | Price | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Color | Width (English) | Price | Quantity & Availability | ||||
|
11786635
|
Brady™
142032 |
Yellow | 4 in. |
446.33€ 427.06€ / 1 pièces Économisez 19.27€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11796635
|
Brady™
142033 |
Yellow | 3 in. |
409.00€ 379.63€ / 1 pièces Économisez 29.37€ 7% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11716645
|
Brady™
142035 |
Yellow | 1.125 in. |
198.72€ 189.77€ / 1 pièces Économisez 8.95€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11706645
|
Brady™
B30C-2250-595-YL |
Yellow | 2.25 in. |
286.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11726645
|
Brady™
142036 |
Yellow | 0.5 in. |
124.85€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 6.31€ 5% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11776635
|
Brady™
142031 |
White | 0.5 in. |
131.00€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 12.46€ 9% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11746635
|
Brady™
B30C-3000-595-WT |
White | 3 in. |
381.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11756635
|
Brady™
B30C-2250-595-WT |
White | 2.25 in. |
307.00€ 284.67€ / 1 pièces Économisez 22.33€ 7% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11766635
|
Brady™
B30C-1125-595-WT |
White | 1.125 in. |
198.72€ 189.77€ / 1 pièces Économisez 8.95€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11706635
|
Brady™
B30C-2250-595-RD |
Red | 2.25 in. |
307.00€ 284.67€ / 1 pièces Économisez 22.33€ 7% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11726635
|
Brady™
142026 |
Red | 0.5 in. |
124.85€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 6.31€ 5% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11736635
|
Brady™
B30C-4000-595-WT |
White | 4 in. |
675.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11716635
|
Brady™
142025 |
Red | 1.125 in. |
198.72€ 189.77€ / 1 pièces Économisez 8.95€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11796625
|
Brady™
B30C-4000-595-RD |
Red | 4 in. |
429.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11746625
|
Brady™
142018 |
Orange | 0.5 in. |
120.00€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 1.46€ 1% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11726625
|
Brady™
B30C-2250-595-OR |
Orange | 2.25 in. |
286.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11736625
|
Brady™
142017 |
Orange | 1.125 in. |
198.72€ 189.77€ / 1 pièces Économisez 8.95€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11716625
|
Brady™
142015 |
Orange | 4 in. |
429.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11706625
|
Brady™
142014 |
Gray | 0.5 in. |
120.00€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 1.46€ 1% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11786615
|
Brady™
B30C-2250-595-GY |
Gray | 2.25 in. |
286.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11796615
|
Brady™
B30C-1125-595-GY |
Gray | 1.125 in. |
191.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11776615
|
Brady™
142011 |
Gray | 4 in. |
429.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11756615
|
Brady™
142009 |
Green | 1.125 in. |
191.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11746615
|
Brady™
142008 |
Green | 2.25 in. |
286.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11746495
|
Brady™
142000 |
Clear | 2.25 in. |
286.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11736615
|
Brady™
142007 |
Green | 4 in. |
429.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11766615
|
Brady™
142010 |
Green | 0.5 in. |
120.00€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 1.46€ 1% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11736495
|
Brady™
141999 |
Clear | 4 in. |
429.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11766495
|
Brady™
142002 |
Clear | 0.5 in. |
120.00€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 1.46€ 1% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11756495
|
Brady™
142001 |
Clear | 1.125 in. |
191.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11786485
|
Brady™
141994 |
Blue | 0.5 in. |
120.00€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 1.46€ 1% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11746485
|
Brady™
141990 |
Black | 0.5 in. |
120.00€ 118.54€ / 1 pièces Économisez 1.46€ 1% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11766485
|
Brady™
141992 |
Blue | 2.25 in. |
297.55€ 284.67€ / 1 pièces Économisez 12.88€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11716485
|
Brady™
141987 |
Black | 4 in. |
429.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11756485
|
Brady™
141991 |
Blue | 4 in. |
429.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11726485
|
Brady™
141988 |
Black | 2.25 in. |
286.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11736485
|
Brady™
141989 |
Black | 1.125 in. |
191.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
11776485
|
Brady™
141993 |
Blue | 1.125 in. |
198.72€ 189.77€ / 1 pièces Économisez 8.95€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beskrivelse
- Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces.
- Adheres to difficult low-surface energy items.
- Can be applied at cold temperatures.
- Length: 30.5 m (100 ft.) per roll.
Tekniske data
| Not Autoclavable | |
| Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers | |
| Thermal Transfer | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
| 1 | |
| 1 Roll | |
| -40°F to +179.6°F | |
| 0.004 in. | |
| 100 ft. |
| RoHS 2002/95/EC | |
| None | |
| Pipe marking, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels | |
| 50 Gardner Units | |
| 8 to 10 Years | |
| Rectangle | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 30.48 m |
Ser du en mulighed for forbedring?
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.