Learn More
Brady™ Rouleau en vinyle intérieur / extérieur BBP™
Rouleau en vinyle à faible retrait résistant avec adhésif très agressif
Marque: Brady™ B30C-500-595-WT
121.55 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.22680kg
Description
- S’adapte aux surfaces irrégulières, incurvées, brutes et très texturées
- Adhère aux éléments à faible énergie de surface difficiles
- Application possible par temps froid
- Longueur : 30,5 m (100 pi) par rouleau
Spécification
Not Autoclavable | |
Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers | |
None | |
Brillant | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 | |
1 rouleau | |
-40 à 179,6°F | |
0,004 in | |
30,48 m x 1,27 cm (100 pi x 0,5 po) | |
30,48 m | |
12,70 mm |
RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Blanc | |
Vinyle | |
Colored Label Tape | |
Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
50 unités Gardner | |
8 à 10 ans | |
Rectangle | |
–40°C à +82°C | |
0.102 mm | |
100 ft | |
0,5 po |