Learn More
Brady™ Rouleau magnétique imprimable BBP™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Largeur (impériale):
2,5 in
4,25 in
Conditionnement:
1 BX
Description
- Matériau magnétique non adhésif sur lequel du contenu peut être imprimé directement
- Retrait et repositionnement faciles et rapides
- Disponibles en blanc ou jaune
- Longueur : 7,62 m (25 pi)
- Température de service : 18° à 70°C (0°F à 158°F)
- Durabilité moyenne en extérieur : 3 à 5 ans
Spécification
Spécification
| Description | Rouleau magnétique pour imprimantes BBP3x |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polyester |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean” |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
| Brillant | 60 à 70 unités Gardner |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Durée de vie | 3 à 5 ans |
| Quantité | 1 rouleau |
| Afficher plus |