Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : Vinyle laminé
Product Code. p-3898617
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Largeur (impériale):
0,75 in
1 in
1,5 in
missing translation for 'unitSize'
1 BX
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11543894
missing translation for 'mfr': Brady™ 110928
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Étiquettes de transfert thermique en vinyle laminé
  • Sticks well to both smooth and textured surfaces.
  • Allows you to label cables and wires with a simple wrapping function.
  • Provides excellent smudge resistant text.
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité UL
Description Self-laminating Vinyl tape for M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White, Translucent, Black
Finition Matte
Format Cartridge (Label)
Matériau Vinyl
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
À utiliser avec (équipement) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Quantité 1 Roll
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0.004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Calibre de fil 16 à 8 AWG
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 4.30 m (L)
Longueur (impériale) 14 ft.
Longueur (métrique) 4.30 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 9.53 mm
Largeur (métrique) du rouleau 25.40 mm
Hauteur (impériale) 14 ft.
Hauteur (métrique) 4.2 m
Alternate Part Number M21-1000-427