Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes BMP™21 PLUS
Description
Includes
Imprimante BMP21 PLUS, cartouche d’étiquettes M21-750-7425, étui rigide et guide de démarrage rapide.
- Imprime une large identification de 0,25 à 0,75 po pour optimiser la quantité de données
- La fonction d’étiquette du flacon coupe automatiquement le ruban en fonction de la taille du flacon
- Mise en forme automatique des étiquettes pour les enveloppements de fils, les blocs de jonction, les panneaux de raccordement et les indicateurs de câbles et les étiquettes générales des bannières
- Symboles grecs, horodatage et tampon dateur pour un meilleur suivi des échantillons
- Sérialisation automatisée intégrée et code-barres
- Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de configuration des étiquettes et fonctions de menu pour une création rapide des étiquettes
- Technologie Smart Cell pour la configuration automatique des étiquettes
- Accessoire multifonction avec aimant, lampe de poche et support d’imprimante rétractable pour une manipulation aisée
- Disponible en kit (BMP21-PLUS-KIT1) avec adaptateur secteur
- Les pare-chocs en caoutchouc moulé assurent une protection contre les chutes
- Saisissez les crêtes pour une manipulation facile
- Pince de coupe et d’étiquette pour maintenir l’étiquette après la coupe
- Capacité d’impression couleur unique
- Affichage LCD à deux lignes pour une visibilité claire
- Longueur maximale du rouleau : 21 pi (6,4 m)
- Jaune / noir
- L x l x H : 9,63 x 4,94 x 2,6 in. (24,46 x 12,5 x 6,6cm)
Applications :
Étiquetage des communications de données, étiquetage général et industriel, identification des panneaux, marquage des fils et des câbles, installation, identification de l’entretien & de la sécurité, étiquetage des codes-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, identification des soins de santé, étiquetage sans gaspillage 5/S.
Compliance
BMP21-PLUS : Conforme RoHS, DEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
BMP21-PLUS-KIT1 : conforme RoHS, DEEE.
Garantie
Deux ans.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Imprimante d'étiquettes BMP21 PLUS |
| Couleur | Jaune |
| Dimensions (L x l x H) | 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.