Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™ 51 / BMP™ 53
Code produit. p-4663353
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir
Dimensions (L x l):
1,25 x 0,25 po (l x H)
13 mm de diamètre
13 mm
22,86 x 22,86 mm
25 x 13 mm
Épaisseur (impériale):
0,0028 in
0,0032 in
0,0036 in
0,0065 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12662976
Marque: Brady™ 143233
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ruban et étiquettes dans une cartouche
Installez ou retirez le ruban et le matériau de l’étiquette en une seule étape facile. La cartouche à chargement par le haut s’enclenche pour des changements rapides. Le mécanisme de verrouillage empêche les étiquettes de se rétracter dans la cartouche. À utiliser avec les imprimantes BMP™51, BMP™53. Ne s’estompera pas, ne frottera pas ou ne tomberont pas, il n’est donc nécessaire d’étiqueter les éléments qu’une seule fois.
Polyester FreezerBondz™
  • Peut être appliqué aux flacons et tubes à température ambiante, congelés ou dépolis sans devoir se chevaucher
  • Extrêmement fin pour une installation dans des racks et des centrifugeuses ajustés
  • Peut être stocké dans de l’azote liquide ou des congélateurs et dure dans des autoclaves et des bains-marie
  • Rouleau de 180 : 3,2 l x 0,6 cm H (1,25 x 0,25 po)
  • Rouleau de 240 : 1,3 l x 1,3 cm H (0,5 x 1,5 po)
  • Couleur : Noir sur blanc
Tissu en nylon
  • Matériau en tissu en nylon avec une structure épaisse pour une manipulation aisée, mais hautement conforme
  • Peut être utilisé sur du polypropylène à des températures d’azote liquide ou de congélateur et dure dans des autoclaves
  • Taille : 1,3cm (0,5 po)
  • Couleur : Noir sur orange
Vinyle inviolable
  • Matériau en vinyle blanc avec finition mate et adhésif permanent
  • Des ruptures de matériaux inviolables pour montrer des signes d’altération du produit et empêcher l’élimination de l’étiquette en une seule pièce
  • À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
  • Utilisé pour la classification et les plaques de série
  • Taille : 1,3 x 2,5 cm (0,5 x 1 po), l x H
  • Couleur : Noir sur blanc
Polyester haute performance
  • Étiquette en polyester avec résistance chimique modérée
  • Résiste à l’exposition à court terme au xylène, au DMSO et à l’éthanol
  • Peut être utilisé pour l’identification de lames de base
  • Taille : 2,3 x 2,3 cm (0,90 x 0,90 po), l x H
  • Couleur : Noir sur blanc / semi-transparent
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Vinyle
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 13 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,54 cm
Épaisseur (impériale) 0,0028 in
Épaisseur (métrique) 0,071 mm
Dimensions (L x l) 25 x 13 mm
Type d’adhésif Permanent
Description Étiquettes pour imprimante d'étiquettes BMP51
Finition Blanc mat
Forme Rectangle
Résistance à la traction 6.3 lb/in
Plage de températures (impériale) 50°F
Plage de températures (métrique) 10°C
Certifications/Conformité RoHS, ASTM D
À utiliser avec (application) Plaques d'identification et de série qui exigent des performances élevées et une résistance à la falsification des produits.
Quantité 1 pièce