Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz II
Code produit. 12632996
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec couvercle de flacon de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole
0,500 x 1 in
1 x 0,9 in
1,9 x 1 in
Quantité:
100/Paquet
180/Paquet
220/Paquet
240/Paquet
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12632996
Marque: Brady™ M82492
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
  • Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
  • Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
  • Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
  • Couleur : Noir sur blanc
  • Matériau : Polyester FreezerBondz™ II
  • Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Polyester
Largeur (impériale) 0,37 in
Hauteur (impériale) 0,37 in
Hauteur (métrique) 9,5 mm
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Dimensions (L x l) 0,375 x 0,375 in
Type d’adhésif Permanent
Finition Film blanc avec une couche de finition blanche imprimable par transfert thermique
Certifications/Conformité ASTM D
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
Quantité 240/Paquet