Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz
Code produit. 12642976
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,37 in
0,5 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Largeur (impériale):
1,25 in
1,65 in
1,75 in
1,8 in
2,2 in
3,75 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12642976
Marque: Brady™ 143312
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
  • Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
  • Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
  • Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
  • Couleur : Noir sur blanc
  • Type de matériel : Polyester
  • Description du matériel : Polyester FreezerBondz™
  • Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Polyester
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 31,75 mm
Hauteur (impériale) 0,37 in
Hauteur (métrique) 9,5 mm
Épaisseur (impériale) 0,0021 in
Épaisseur (métrique) 0,053 mm
Dimensions (L x l) 9,53 x 31,75 mm
Type d’adhésif Permanent
Description Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 FreezerBondz
Finition Film blanc avec encre enduite imprimable par transfert thermique blanc mat
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -196°C à +130 °C
Certifications/Conformité ASTM D
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
Quantité 1 pièce