Learn More
Brady™ Cartouches en polyester laminé pour étiqueteuses BMP™51/BMP™53
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Clair
Noir
Hauteur (impériale):
0,37 in
0,5 in
0,6 in
1 in
1,25 in
1,5 in
Largeur (impériale):
1,12 in
1,65 in
1,75 in
1,8 in
2,2 in
2,25 in
2,62 in
3,75 in
25 ft
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
Cartouches pour étiqueteuses BMP™51/BMP™53 :Le polyester laminé (B-461) forme un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Matériau | Polyester |
| Largeur (impériale) | 25 ft |
| Longueur (métrique) | 7,62 m |
| Largeur (métrique) | 9,53 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,37 in |
| Hauteur (métrique) | 9,5 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,0019 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,048 mm |
| Afficher plus |