Learn More
Brady™ Étiquette en polyester ultra agressif Brady™ Bondz™ B-483 pour imprimante BMP71
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
Conditionnement:
1 BX
Description
- En polyester blanc brillant avec adhésif permanent à base de caoutchouc, imprimable par transfert thermique
- Matériau conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Température de service de -40 à 248°F (-40 à 120°C)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certification UL ; homologation CSA |
| Description | Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 |
| Type d’adhésif | En caoutchouc permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Étiqueteuse BMP™ 71 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Quantité | 500/Bte |
| Afficher plus |