Learn More
Brady™ Rubans Bradyprinter™
Code produit. 10122422
Click to view available options
Largeur (impériale):
2,36 in
3,27 in
Matériau:
Résine
Certifications/Conformité:
RoHS, 2011/65/EU
RoHS 2002/95/CE
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 10122422
Marque: Brady™ 035243
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Développé pour fournir d’excellentes performances sur une variété de matériaux, y compris le papier, le polyester, les polyimides et le vinyle
La durabilité et les performances sont basées sur la liaison entre le ruban et l’étiquette.
Série R4300
  • Formulation de cire / résine
  • Produit une qualité d’impression fiable et nette pour une excellente lisibilité des codes-barres
  • Résiste aux taches et aux produits chimiques
  • l x L : 3,27 po × 984 pi (8,3 cm × 300 m)
Série R6000
  • À base de résine et haute densité, avec d’excellentes caractéristiques de résistance
  • l x L : 2,36 po × 984 pi (6 cm × 300 m)
Série R6200
  • À base de résine, spécialement conçue pour les applications de marquage dans les environnements difficiles
  • l x L : 2,56 po × 984 pi (6,5cm × 300 m)
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, Tagus T200
Matériau Résine
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 984 ft
Largeur (impériale) 3,27 in
Longueur (métrique) 299,9 m
Largeur (métrique) 83 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Description Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 4300
Format Ruban
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
À utiliser avec (application) Pour une performance réussie sur une variété de matériaux, y compris le papier, le polyester, les polyimides et le vinyle.
Quantité 1 pièce
Alternate Part Number R4300