Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polyester FreezerBondz II B492
Code produit. p-4569850
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,5 in
0,600 in
1 in
Largeur (impériale):
1 in
1,62 in
Quantité:
1000/rouleau
1500/Bte
1900/rouleau
2500/Bte
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
1500 pièces
Code produit. 15791857
Marque: Brady™ 143100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
  • Les étiquettes B-492 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Le matériau en polyester blanc comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses comprises entre -320 et 212°F (-196 et 100°C)
  • Lorsqu’il est imprimé avec un ruban Brady série R6400, ce matériau offre une excellente résistance aux bavures d’impression, une résistance aux solvants et des performances à basse température.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité RoHS
Description Étiquettes FreezerBondz pour l’imprimante BBP33
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Die-cut
Matériau Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour l’identification en laboratoire de matériel tel que les flacons, tubes de centrifugation, tubes à essai, pailles et lames
À utiliser avec (équipement) Imprimante BBP™ 33
Comprend Cartridge of 1500 Labels
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 1500 Sets/Box
Quantité 1000/rouleau
Forme Rectangle with Circle
Plage de températures (impériale) -320°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -195 à 130 °C
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Répétition verticale (métrique) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Diamètre (impériale) 0.375 in.
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-181-492