Learn More
Brady™ Étiquettes Freezerbondz en polyester (B-490) LABXPERT™
Code produit. 12809968
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1,25 x 0,375 in
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 12809968
Marque: Brady™ 060903
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquette d’identification pour surface gelée, notamment le verre et le polypropylène stocké dans de l’azote liquide
  • Étiquette pour surface lisse en polyester Freezerbondz
  • Étiquette résistante à l’humidité, performante à basse température
  • L’étiquette Freezerbondz originale peut résister à des températures extrêmement basses
  • Pour l’imprimante LABEXPERT™ (également compatible avec l’imprimante IDXPERT™)
  • Finition mate, texte noir sur étiquette blanche
  • Environnement : Autoclavage, stockage au congélateur, bains-marie (100°C), applications impliquant de l’azote liquide
  • Disponibles en différentes dimensions et zones imprimables
  • Compatibilité avec l’imprimante suivante : LABXPERT
L’utilisation prévue du produit sort du cadre de la directive RoHS
Spécification
Description Étiquettes FreezerBondz pour les imprimantes LABXPERT et IDXPERT
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Revêtement Lisse
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Matériau Polyester
À utiliser avec (application) Tube de centrifugation, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimante LabXpert™
Quantité 450/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1,25 x 0,375 in
Dimensions (métrique) 31,750 x 9,530 mm
Plage de températures (métrique) -196°C à +130°C
Épaisseur (métrique) 0,053 mm
Largeur (métrique) 31,75 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm