Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimante à transfert thermique FREEZERBONDZ™
Code produit. 10013164
Click to view available options
Largeur (métrique):
9,53mm
12,70mm
25,4 mm
Hauteur (métrique):
9,53mm
1,2 cm
12,70mm
Diamètre (métrique):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10013164
Marque: Brady™ 805919
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polyester Freezerbondz™ durable (B-492). Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
  • Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Le matériau en polyester blanc mat comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses comprises entre -320 et 212°F (-196 et 100°C)
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Description Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
Répétition horizontale (métrique) 27,94 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-181-492-3
Nb par paquet 3000 Sets / Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle avec coins arrondis
Dimensions 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Plage de températures (impériale) –320 à 266°F
Plage de températures (métrique) 130 à –196°C
Épaisseur (impériale) 0.0032 in.
Épaisseur (métrique) 0,020 mm
Répétition verticale (métrique) 15,24 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in
Longueur (impériale) 0.5 in.
Longueur (métrique) 30 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,2 cm
Diamètre (impériale) 0,37 in
Diamètre (métrique) 0,9 cm
Alternate Part Number THT-181-492-3