Learn More
Brady™ Dispositifs de verrouillage pour robinets à vanne
Verrouillage des soupapes simple et sécurisé
Marque:  Brady™ 065563
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.61010kg
Code produit. 10090564
  • 47.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-05-2023
Description
  • Deux tailles pour s’adapter aux poignées des soupapes de 1 à 6 po de diamètre (2,54 à 15,2 cm)
  • Le plastique durable et non adhérent résiste aux produits chimiques, à la chaleur et au froid
  • La conception en acier inox des charnières les renforce et améliore leur sécurité
  • Ses fonctionnalités époustouflantes conviennent aux robinets à vanne ou aux robinets “à tige montante” OS&Y
  • S’adapte à tous les verrous avec un diamètre de manille pouvant atteindre 0,35 po (0,9 cm) et un dégagement vertical de manille de 0,75 po (1,9 cm) ou plus
Spécification
Spécification
Verrouillage pour robinet à vanne
PP
6,5 à 10 pouces
Rend le verrouillage des vannes sûr et facile
1 de chaque
De 0° à 175°C
Rouge
UL 94 HB
de 16,5 à 25,4 cm
276,20 mm
−20° à +80°F
318,30 mm