Learn More
Brady™ Dispositifs de verrouillage pour robinets à vanne
Verrouillage des soupapes simple et sécurisé
49.40€
Spécification
Type de produit | Verrouillage pour robinet à vanne |
---|---|
Couleur | Rouge |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Rend le verrouillage des vannes sûr et facile |
Plage de températures (impériale) | −20° à +80°F |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10090564
|
Brady™
065563 |
6,5 à 10 pouces | de 16,5 à 25,4 cm |
49.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Deux tailles pour s’adapter aux poignées des soupapes de 1 à 6 po de diamètre (2,54 à 15,2 cm)
- Le plastique durable et non adhérent résiste aux produits chimiques, à la chaleur et au froid
- La conception en acier inox des charnières les renforce et améliore leur sécurité
- Ses fonctionnalités époustouflantes conviennent aux robinets à vanne ou aux robinets “à tige montante” OS&Y
- S’adapte à tous les verrous avec un diamètre de manille pouvant atteindre 0,35 po (0,9 cm) et un dégagement vertical de manille de 0,75 po (1,9 cm) ou plus
Spécification
Verrouillage pour robinet à vanne | |
PP | |
−20° à +80°F |
Rouge | |
Rend le verrouillage des vannes sûr et facile | |
De 0° à 175°C |