Learn More
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Code produit. 10409894
Click to view available options
Capacité (impériale):
5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10409894
Marque: Brady™ 813858
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chemical class spill kits
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
  • Reusable clear bag with shoulder strap
  • (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
  • Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
  • Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
  • For small spills of hazardous materials
  • (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
  • Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 5 gal.
Capacité (métrique) 15.12 L
Matériau PVC
Type Portable Spill Containment Kit
À utiliser avec (application) Portable economy kit for small spills
Comprend (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet
Quantité d’emballage 1 kit
Dimensions (L x l x H) 20 x 16 x 4 in. (50.8 x 40.64 x 10.16 cm)
Longueur (impériale) 20 in.
Longueur (métrique) 50.8 cm
Largeur (impériale) 16 in.
Largeur (métrique) 40.64 cm
Hauteur (impériale) 4 in.
Hauteur (métrique) 10.16 cm
Poids (impériale) 3.909 lb.
Poids (métrique) 1.8 kg