Learn More
Brady™ Étiquettes IDXPERT™ et LABXPERT™ FreezerBondz II : Rectangulaires
Code produit. 10506360
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,25 in
0,37 in
0,5 in
0,8 in
0,9 in
1 in
1,9 in
19 in
Hauteur (impériale):
0,37 in
0,5 in
1 in
1,25 in
Quantité:
1 de chaque
225/Bte
250/Bte
275/Bte
300/Bte
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 10506360
Marque: Brady™ 105944
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes supportent parfaitement les conditions extrêmes du refroidissement au LN2 à l’autoclave, ce qui permet de conserver les résultats de la recherche tout en garantissant la traçabilité de l’échantillon
  • Étiquettes en polyester avec adhésif acrylique permanent
  • Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Fournissent une fenêtre de visualisation du niveau de liquide dans le flacon
  • Résistent à l’exposition aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide, le stockage au congélateur jusqu’à -196°C (-320,8°F), l’autoclavage et les bains-marie jusqu’à 121°C (249,8°F)
  • Dimensions d’étiquettes disponibles pour les flacons, les lames, les plaques à puits, les pailles, les boîtes de Petri, les boîtes et les applications générales
Informations sur la commande
À utiliser avec les imprimantes Brady LABXPERT et IDXPERT
Spécification
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Semi-brillant
Format Étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
À utiliser avec (application) Identification générale et industrielle, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 225/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -320,8°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm