Learn More
Brady™ Étiquettes IDXPERT™ et LABXPERT™ FreezerBondz II : Rectangulaires
Les étiquettes supportent parfaitement les conditions extrêmes du refroidissement au LN2 à l’autoclave, ce qui permet de conserver les résultats de la recherche tout en garantissant la traçabilité de l’échantillon
140.00€ - 176.00€
Spécification
Description | Montage en surface |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Semi-brillant |
Format | Étiquette |
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10506360
|
Brady™
105944 |
225/Bte | 1 po | 0,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11523834
|
Brady™
105943 |
1 de chaque | 0,5 in | 19 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10305213
|
Brady™
105945 |
225/Bte | 1 po | 1,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10475563
|
Brady™
105946 |
275/Bte | 0,37 in | 0,8 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10503055
|
Brady™
105947 |
225/Bte | 0,5 in | 1 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11856003
|
Brady™
105948 |
300/Bte | 0,37 in | 0,37 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12839928
|
Brady™
105949 |
300/Bte | 0,5 in | 0,5 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11816013
|
Brady™
105953 |
250/Bte | 1,25 in | 0,25 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les étiquettes supportent parfaitement les conditions extrêmes du refroidissement au LN2 à l’autoclave, ce qui permet de conserver les résultats de la recherche tout en garantissant la traçabilité de l’échantillon
- Étiquettes en polyester avec adhésif acrylique permanent
- Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Fournissent une fenêtre de visualisation du niveau de liquide dans le flacon
- Résistent à l’exposition aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide, le stockage au congélateur jusqu’à -196°C (-320,8°F), l’autoclavage et les bains-marie jusqu’à 121°C (249,8°F)
- Dimensions d’étiquettes disponibles pour les flacons, les lames, les plaques à puits, les pailles, les boîtes de Petri, les boîtes et les applications générales
Informations sur la commande
À utiliser avec les imprimantes Brady LABXPERT et IDXPERT
Spécification
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ | |
-320,8°F à 249,8°F | |
0,081 mm |
Acrylique, Permanent | |
Semi-brillant | |
Polyester | |
Identification générale et industrielle, identification en laboratoire | |
1 | |
–196°C à +121°C |