Learn More
Brady™ Étiquettes IDXPERT™ et LABXPERT™
Code produit. 10317752
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Bleu
Blanc, Rouge
Noir, Blanc
Quantité:
1 rouleau
350/Bte
Hauteur (métrique):
1,2 cm
2,2 cm
3,8 cm
Matériau:
Polyester
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10317752
Marque: Brady™ 060951
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Testé pour résister aux conditions les plus difficiles et les plus extrêmes
  • Ne tombent pas, ne craquent pas et ne se décollent pas
  • Préservez l’intégrité de vos échantillons les plus importants, et ce, indéfiniment
  • Conçus pour résister à des températures extrêmes et à des produits chimiques agressifs tels que le xylène, l’éthanol, le DMSO et l’IPA
  • Peut être utilisé sur des surfaces congelées, y compris le verre et le polypropylène
  • Idéales pour l’autoclavage, le stockage au congélateur, les bains-marie (100°C), les applications impliquant de l’azote liquide
  • Compatibles avec les imprimantes LABXPERT/IDXPERT
  • Noir sur blanc / translucide
  • Finition mate avec surface lisse
  • Les matériaux compacts ne se coincent pas dans la centrifugeuse ou tout autre équipement
Informations sur la commande
À utiliser avec les imprimantes Brady LABXPERT et IDXPERT
Spécification
Certifications/Conformité AGA, CSA, UL
Description Étiquettes LABXPERT et IDXPERT
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
À utiliser avec (application) Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, plaques signalétiques, étiquetage pour lames
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 350/Bte
Forme Carré
Plage de températures (métrique) -40°C à +160°C
Épaisseur (métrique) 0,091 mm
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,9 in
Hauteur (métrique) 2,2 cm