Learn More
Brady™ Rouleau d’étiquettes en vinyle intérieur / extérieur BMP™71
Code produit. 12870129
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Orange
Rouge
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12870129
Marque: Brady™ 142351
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP 71
  • Adhésif agressif permanent qui adhère bien aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
  • Pliable—s’adapte bien aux surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses
  • Excellente résistance aux huiles, aux détergents, aux souillures, à la saleté et à de nombreux solvants
  • Durabilité d’une moyenne de cinq ans en extérieur dans une plage de températures allant de 180° à -40°F (82° à -40°C)
  • Peut être appliqué à des températures aussi basses que 0°F (-18°C)
Informations sur la commande
Chaque rouleau mesure 50 pi (15,2 m)
Spécification
Certifications/Conformité BS5609:1986 Section 2 et section 3
Description RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format de dia. int.
Matériau Vinyle
Type de produit Rubans d’étiquetage
À utiliser avec (application) Utilisation en intérieur et en extérieur
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse BMP™ 71
Brillant 50 unités Gardner
Étiquettes par rangée 1
Durée de vie 5 ans
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) –40 à 180°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15,24 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,40 mm