Learn More
Brady™ Rouleau d’étiquettes en vinyle intérieur / extérieur BMP™71
Pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP 71
87.40€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
---|---|
Format | de dia. int. |
Matériau | Vinyle |
Type de produit | Rubans d’étiquetage |
À utiliser avec (application) | Utilisation en intérieur et en extérieur |
Código de producto | Marca | Couleur | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Couleur | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12870129
|
Brady™
142351 |
Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11755613
|
Brady™
142352 |
Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11715613
|
Brady™
142350 |
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11785603
|
Brady™
142348 |
Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Descripción
- Adhésif agressif permanent qui adhère bien aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
- Pliable—s’adapte bien aux surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses
- Excellente résistance aux huiles, aux détergents, aux souillures, à la saleté et à de nombreux solvants
- Durabilité d’une moyenne de cinq ans en extérieur dans une plage de températures allant de 180° à -40°F (82° à -40°C)
- Peut être appliqué à des températures aussi basses que 0°F (-18°C)
Información de órdenes
Chaque rouleau mesure 50 pi (15,2 m)
Especificaciones
Acrylique, Permanent | |
Vinyle | |
Utilisation en intérieur et en extérieur | |
50 unités Gardner | |
1 rouleau | |
–40°C à +82°C | |
50 ft. | |
1 in |
de dia. int. | |
Rubans d’étiquetage | |
Étiqueteuse BMP™ 71 | |
5 ans | |
–40 à 180°F | |
0,004 in | |
15,24 m |