Learn More
Brady™ Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur
Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et courbes.
Marque: Brady™ 142804
Description
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- À utiliser avec BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Imprimantes (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Fabriqué avec un matériau adapté à une utilisation intérieure/extérieure pendant 8 à 10 ans.
- Finition mate avec adhésif permanent.
- Résiste à la graisse, à l'huile et à la plupart des produits chimiques industriels.
- Disponible en différentes tailles et couleurs.
Applications :
Identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquettes de panneaux, étiquettes d’usine, étiquettes de sécurité, étiquettes Lean / 5S, étiquettes visuelles sur le lieu de travail, marquage de tuyauterie, étiquetage des outils, étiquetage des équipements et étiquetage extérieur.
†Compatible uniquement avec l’imprimante BMP™21-PLUS.
Compliance
Conforme RoHS, WEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
Spécification
| BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
| Acrylique permanent | |
| Brillant | |
| Vinyle | |
| Cartouche d'étiquettes | |
| Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211, Imprimante d'étiquettes BMP21-LAB, Imprimante d'étiquettes BMP21-PLUS | |
| -40 °F à +179,6 °F | |
| 0,004 in | |
| 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) | |
| 6,4 m | |
| 19,5 mm |
| Ruban vinyle pour BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL | |
| Noir sur orange | |
| Continu | |
| Transfert thermique | |
| Congélateur | |
| 1 de chaque | |
| De -40°C à +82°C | |
| 0,102 mm | |
| 21 ft | |
| 0,75 in | |
| M21-750-595-OR |