Learn More
Brady™ Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur
Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et courbes.
29.02€ - 41.01€
Spécification
| Matériau | Vinyle |
|---|---|
| Print Technology | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 21 ft |
| Longueur (métrique) | 6,4 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
| Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
11733464
|
Brady™
142794 |
Blanc sur bleu | 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) |
44.08€ 41.01€ / 1 pièces Économisez 3.07€ 6% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12897278
|
Brady™
142797 |
Noir sur blanc | 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) |
59.66€ 41.01€ / 1 pièces Économisez 18.65€ 31% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
15757218
|
Brady™
139744 |
Noir sur blanc | 21 x 0,25 po (6,4 m x 6,35 mm) |
41.03€ 29.02€ / 1 pièces Économisez 12.01€ 29% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
15359662
|
Brady™
139732 |
Blanc sur violet | 21 x 0,375 in (6,4 m x 9,53 mm) |
43.22€ 31.28€ / 1 pièces Économisez 11.94€ 27% de réduction |
Expédition estimée: 26-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
30041435
|
Brady™
139745 |
Noir sur jaune | 21 x 0,25 po (6,4 m x 6,35 mm) |
29.15€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17670906
|
Brady™
139733 |
Blanc sur violet | 21 x 0,5 in (6,4 m x 12,7 mm) |
35.25€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
15309672
|
Brady™
139734 |
Blanc sur violet | 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) |
44.08€ 41.01€ / 1 pièces Économisez 3.07€ 6% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11723444
|
Brady™
142800 |
Noir sur blanc | 21 x 0,375 in (6,4 m x 9,53 mm) |
42.76€ 31.28€ / 1 pièces Économisez 11.48€ 26% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12802659
|
Brady™
142807 |
Noir sur blanc | 21 x 0,5 in (6,4 m x 12,7 mm) |
56.67€ 35.14€ / 1 pièces Économisez 21.53€ 37% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11763444
|
Brady™
142802 |
Blanc sur vert | 21 x 0,375 in (6,4 m x 9,53 mm) |
43.22€ 31.28€ / 1 pièces Économisez 11.94€ 27% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11753444
|
Brady™
142806 |
Blanc sur bleu | 21 x 0,375 in (6,4 m x 9,53 mm) |
33.63€ 31.28€ / 1 pièces Économisez 2.35€ 6% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11723464
|
Brady™
142799 |
Noir sur jaune | 21 x 0,5 in (6,4 m x 12,7 mm) |
49.49€ 35.14€ / 1 pièces Économisez 14.35€ 28% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11773444
|
Brady™
142810 |
Blanc sur rouge | 21 x 0,375 in (6,4 m x 9,53 mm) |
33.63€ 31.28€ / 1 pièces Économisez 2.35€ 6% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12812669
|
Brady™
142809 |
Noir sur orange | 21 x 0,375 in (6,4 m x 9,53 mm) |
44.05€ 31.28€ / 1 pièces Économisez 12.77€ 28% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12822659
|
Brady™
142803 |
Noir sur jaune | 21 x 0,375 in (6,4 m x 9,53 mm) |
51.74€ 31.28€ / 1 pièces Économisez 20.46€ 39% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17660906
|
Brady™
142805 |
Blanc sur vert | 21 x 0,5 in (6,4 m x 12,7 mm) |
35.25€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12822669
|
Brady™
142796 |
Noir sur orange | 21 x 0,5 in (6,4 m x 12,7 mm) |
45.70€ 35.14€ / 1 pièces Économisez 10.56€ 23% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12862659
|
Brady™
142798 |
Blanc sur bleu | 21 x 0,5 in (6,4 m x 12,7 mm) |
35.25€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12852669
|
Brady™
142795 |
Blanc sur rouge | 21 x 0,5 in (6,4 m x 12,7 mm) |
45.70€ 35.14€ / 1 pièces Économisez 10.56€ 23% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11743464
|
Brady™
142808 |
Blanc sur vert | 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) |
55.96€ 41.01€ / 1 pièces Économisez 14.95€ 26% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11733484
|
Brady™
142804 |
Noir sur orange | 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) |
44.08€ 41.01€ / 1 pièces Économisez 3.07€ 6% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11733494
|
Brady™
142811 |
Noir sur jaune | 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) |
65.54€ 41.01€ / 1 pièces Économisez 24.53€ 37% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
11743484
|
Brady™
142801 |
Blanc sur rouge | 21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm) |
58.90€ 41.01€ / 1 pièces Économisez 17.89€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- À utiliser avec BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Imprimantes (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Fabriqué avec un matériau adapté à une utilisation intérieure/extérieure pendant 8 à 10 ans.
- Finition mate avec adhésif permanent.
- Résiste à la graisse, à l'huile et à la plupart des produits chimiques industriels.
- Disponible en différentes tailles et couleurs.
Applications :
Identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquettes de panneaux, étiquettes d’usine, étiquettes de sécurité, étiquettes Lean / 5S, étiquettes visuelles sur le lieu de travail, marquage de tuyauterie, étiquetage des outils, étiquetage des équipements et étiquetage extérieur.
†Compatible uniquement avec l’imprimante BMP™21-PLUS.
Compliance
Conforme RoHS, WEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
Spécification
| Vinyle | |
| 21 ft | |
| 0,004 in | |
| Continu | |
| De -40°C à +82°C |
| Transfert thermique | |
| 6,4 m | |
| 0,102 mm | |
| -40 °F à +179,6 °F |