Learn More
Brady™ Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur
Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et courbes.
Marque:  Brady™ 139734
38.95 EUR valable jusqu'au 2026-10-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28008" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15309672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.08€
    41.01€ / 1 pièces
    Économisez 3.07€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Description
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
  • À utiliser avec BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Imprimantes (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Fabriqué avec un matériau adapté à une utilisation intérieure/extérieure pendant 8 à 10 ans.
  • Finition mate avec adhésif permanent.
  • Résiste à la graisse, à l'huile et à la plupart des produits chimiques industriels.
  • Disponible en différentes tailles et couleurs.
Applications :
Identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquettes de panneaux, étiquettes d’usine, étiquettes de sécurité, étiquettes Lean / 5S, étiquettes visuelles sur le lieu de travail, marquage de tuyauterie, étiquetage des outils, étiquetage des équipements et étiquetage extérieur.
†Compatible uniquement avec l’imprimante BMP™21-PLUS.
Compliance
Conforme RoHS, WEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
Spécification
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3
Acrylique permanent
Brillant
Vinyle
Cartouche d'étiquettes
Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211, Imprimante d'étiquettes BMP21-LAB, Imprimante d'étiquettes BMP21-PLUS
-40 °F à +179,6 °F
0,004 in
21 x 0,75 in (6,4 m x 19,05 mm)
6,4 m
19,05 mm
Ruban vinyle pour BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL
Blanc sur violet
Continu
Transfert thermique
Étiquetage des composants et équipements ; Étiquetage électrique ; Identification des installations ; Marquage au sol ; Étiquetage Lean et 5S ; Marquage des tuyauteries et vannes ; Marquage d’entrepôt
1 de chaque
De -40°C à +82°C
0,102 mm
21 ft
0,75 in
M21-750-595-PL
Promotions
Promo
Date d’expiration: 2026-10-31
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
code promo: 28008
Faites de la sécurité une priorité tout en optimisant votre budget. Pendant une durée limitée, économisez jusqu’à 60 % sur une large sélection d’équipements de sécurité essentiels pour votre laboratoire et votre lieu de travail.
Application de la promotion et ajout...
Promo
Date d’expiration: 2026-10-31
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
code promo: 28026
Économisez jusqu’à 66% sur plus de 4,000 essentiels pour la sécurité et la maintenance des installations.
Application de la promotion et ajout...