Learn More
Brady™ Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur
Cartouches d'étiquettes en vinyle adhésif permanent pour intérieur/extérieur adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et courbes.
Marque: Brady™ 139744
27.56 EUR valable jusqu'au 2026-10-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28008" pour bénéficier de cette offre.
Description
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- À utiliser avec BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Imprimantes (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Fabriqué avec un matériau adapté à une utilisation intérieure/extérieure pendant 8 à 10 ans.
- Finition mate avec adhésif permanent.
- Résiste à la graisse, à l'huile et à la plupart des produits chimiques industriels.
- Disponible en différentes tailles et couleurs.
Applications :
Identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquettes de panneaux, étiquettes d’usine, étiquettes de sécurité, étiquettes Lean / 5S, étiquettes visuelles sur le lieu de travail, marquage de tuyauterie, étiquetage des outils, étiquetage des équipements et étiquetage extérieur.
†Compatible uniquement avec l’imprimante BMP™21-PLUS.
Compliance
Conforme RoHS, WEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
Specifications
| Acrylique permanent | |
| Brillant | |
| Vinyle | |
| Cartouche d'étiquettes | |
| Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211, Imprimante d'étiquettes BMP21-LAB, Imprimante d'étiquettes BMP21-PLUS | |
| -40 °F à +179,6 °F | |
| 0,004 in | |
| 21 x 0,25 po (6,4 m x 6,35 mm) | |
| 6,4 m | |
| 6,35 mm |
| Noir sur blanc | |
| Continu | |
| Transfert thermique | |
| Étiquetage des composants et équipements ; Étiquetage électrique ; Identification des installations ; Marquage au sol ; Étiquetage Lean et 5S ; Marquage des tuyauteries et vannes ; Marquage d’entrepôt | |
| 1 | |
| De -40°C à +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 21 pi | |
| 0,25 in | |
| 139744 |