Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : tissu en nylon, rond
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Diamètre (impériale):
0,375 in
0,5 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
Cartouche pour étiqueteuse :Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) rondes sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Épaisseur (impériale) | 0,0065 in |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) | 0,95 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 0.5 in Diamètre interne |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Stérilité | Non stérile |
| Finition | Blanc mat |
| Afficher plus |