Learn More
Brady™ Cartouches en vinyle Label Maker (B-427) pour imprimantes BMP51, BMP53, BMP41
Code produit. 15103339
Click to view available options
Couleur:
Noir, Blanc, Clear
Noir, Blanc, Transparent
Noir, Blanc, Transparents
Noir, Jaune
Dimensions (métrique):
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 38,1 mm
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 31.75 mm
19,050 x 25,4 mm
19,050 x 38,1 mm
25,4 x 101,6 mm
25,4 x 19,050 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,750 mm
25,4 x 38,1 mm
25,4 x 63,5 mm
Dimensions (impériale):
0,5 x 1,25 in
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,75 x 1,5 in
0,75 x 1 po
0.5 x 0.75 po
1 x 0,75 po
1 x 1 in
1 x 1,25 po
1 x 1,5 in
1 x 2,5 po
1 x 4 po
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 15103339
Marque: Brady™ 131574
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus pour adhérer à des surfaces, des fils et des câbles très incurvés
  • Zone imprimable en blanc ou en jaune
  • La zone transparente et non imprimable s’enroule autour des fils et des câbles pour laminer les textes imprimés
  • Offre une résistance à l’abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l’eau, à l’huile et à la saleté
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Couleur Noir, Blanc, Transparent
Matériau Vinyle laminé (B-427)
Type de produit Cartouche pour étiqueteuse
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BMP™ 51, BMP™ 53, BMP™ 41
Quantité 1 de chaque (180 étiquettes)
Dimensions (impériale) 0,5 x 1,5 in
Dimensions (métrique) 12,7 x 38,1 mm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,70 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 38,1 mm