Learn More
Brady™ Cartouches en vinyle Label Maker (B-427) pour imprimantes BMP51, BMP53, BMP41
Click to view available options
Couleur:
Noir, Blanc, Clear
Noir, Blanc, Transparent
Noir, Blanc, Transparents
Noir, Jaune
Dimensions (métrique):
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 38,1 mm
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 31.75 mm
19,050 x 25,4 mm
19,050 x 38,1 mm
25,4 x 101,6 mm
25,4 x 19,050 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,750 mm
25,4 x 38,1 mm
25,4 x 63,5 mm
Dimensions (impériale):
0,5 x 1,25 in
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,75 x 1,5 in
0,75 x 1 po
0.5 x 0.75 po
1 x 0,75 po
1 x 1 in
1 x 1,25 po
1 x 1,5 in
1 x 2,5 po
1 x 4 po
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
- Zone imprimable en blanc ou en jaune
- La zone transparente et non imprimable s’enroule autour des fils et des câbles pour laminer les textes imprimés
- Offre une résistance à l’abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l’eau, à l’huile et à la saleté
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Blanc, Transparent |
| Matériau | Vinyle laminé (B-427) |
| Type de produit | Cartouche pour étiqueteuse |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BMP™ 51, BMP™ 53, BMP™ 41 |
| Quantité | 1 de chaque (180 étiquettes) |
| Dimensions (impériale) | 0,5 x 1,5 in |
| Dimensions (métrique) | 12,7 x 38,1 mm |
| Largeur (impériale) | 0,5 in |
| Largeur (métrique) | 12,70 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,5 in |
| Afficher plus |